Få mere at vide
R&D Systems™ Human IL-17B (NP_055258.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18751907
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18751907 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18751907 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3736
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2770.00 DKK
    2615.55 DKK / 10µg
    Spare 154.45 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Tekniske data
Gene IL-17B
Adgangsnummer NP_055258.1
Gen-id (Entrez) 27190
Gene Alias Cytokine Zcyto7, cytokine-like protein ZCYTO7, IL17B, IL-17Binterleukin-17 beta, IL20, IL-20interleukin-17B, interleukin 17B, interleukin 20, Interleukin-20, MGC138900, MGC138901, neuronal interleukin-17 related factor, Neuronal interleukin-17-related factor, NIRF, ZCYTO7interleukin-20
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Human
Mængde 10 μg