Få mere at vide
Invitrogen™ Human IL-17A ELISA Kit
Artikelnummer. 15511497
Mængde:
10 x 96 tests
96 prøver
Pakningsstørrelse:
96 tests
Pakke med 10
Artikelnummer. 15511497
Brand: Invitrogen™ BMS2017
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Aluminium pouch(es) with a Microwell Plate coated with monoclonal antibody to human IL-17A
Biotin-Conjugate anti-human IL-17A monoclonal antibody
Streptavidin-HRP
Human IL-17A Standard lyophilized, 200pg/mL upon reconstitution
Control high, lyophilized
Control low, lyophilized
Sample Diluent
Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
Stop Solution (1M Phosphoric acid)
Blue-Dye
Green-Dye
Red-Dye
Adhesive Films
ELISA
Human Interleukin-17A (Hu IL-17A) ELISA kvantificerer Hu IL-17A i humant serum, plasma, bufferopløsning eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu IL-17A. Metodens princip The Human IL-17A solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Interleukin-17A (IL-17A, CTLA-8) er et CD4+ T-celle-afledt cytokin, der fremmer inflammatoriske responser i cellelinjer og er forhøjet ved reumatoid arthritis, astma, multipel sklerose, psoriasis og transplantatafstødning. IL-17A er en 32 kDa lang, disulfid-bundet homodimer bestående af 136 aminosyrer, der er medlem af en seks-arter familie af proteiner (IL-17A-17F) og signalerer gennem IL-17 receptoren (IL-17R/CDw217). Høje niveauer af IL-17A homodimer produceres af aktiverede CD4+ T-celler fra perifert blod, og IL-17A øger også ekspressionen af det intracellulære adhæsionsmolekyle-1 (ICAM-1) i humane fibroblaster. Især stimulerer humant IL-17A også epitel-, endotel- eller fibroblastiske celler til at udskille IL-6, IL-8, G-CSF og PGE2. I nærvær af human IL-17A kan fibroblaster opretholde proliferationen af CD34+ hæmatopoietiske progenitorer og inducere modning til neutrofiler. Muse-, rotte- og human-IL-17A kan inducere IL-6-sekretion i musestromaceller, hvilket indikerer, at alle homologer kan genkende musereceptoren. IL-17A regulerer aktiviteterne af NF-kappa B og mitogenaktiverede proteinkinaser, stimulerer ekspressionen af IL-6 og cyclooxygenase-2 (PTGS2/COX-2) og øger produktionen af nitrogenoxid (NO).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer Q16552
Analyseområde 1,6 til 100 pg/ml
Assay følsomhed 0.5 pg/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 3605
Gen symbol Ctla-8, Ctla8, IL-17, IL-17 A, Il17
Interassay CV 9.1%
Intraassay CV 7.1
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Prøve fortynder, Analysebufferkoncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, Kontrolelementer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym Interleukin 17 A, CTLA8
Mål IL-17 A
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 3 timer 10 min