Få mere at vide
R&D Systems™ Human IL-12 p70 XL Luminex™ Performance Assay
Artikelnummer. 18786739
Mængde:
1 Kit
Artikelnummer. 18786739
Brand: R&D Systems™ LUXLM219
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Produkttype Magnetic Bead-based Multiplex Assay for the Luminex™ MAGPIX™ Platform
Mængde 1 Kit
Arter Human
Bindende mål IL-12 p70/IL-12A
Gen-id (Entrez) 3592
Indhold og opbevaring Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.