Få mere at vide
R&D Systems™ Human IL-12 p70 XL Luminex™ Performance Assay
Mængde:
1 Kit
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Magnetic Bead-based Multiplex Assay for the Luminex™ MAGPIX™ Platform |
| Mængde | 1 Kit |
| Arter | Human |
| Bindende mål | IL-12 p70/IL-12A |
| Gen-id (Entrez) | 3592 |
| Indhold og opbevaring | Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date. |