Få mere at vide
Invitrogen™ Human IL-12 p70 ELISA Kit
Artikelnummer. 15521797
Mængde:
10 x 96 tests
96 prøver
Pakningsstørrelse:
96 tests
Pakke med 10
Artikelnummer. 15521797
Brand: Invitrogen™ BMS238
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Indeholder
Aluminium pouch(es) with a Microwell Plate coated with monoclonal antibody to human IL-12 p70
Biotin-Conjugate anti-human IL-12 p70 monoclonal antibody
Streptavidin-HRP
Human IL-12 p70 Standard lyophilized, 400pg/mL upon reconstitution
Control high, lyophilized
Control low, lyophilized
Sample Diluent
Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
Stop Solution (1M Phosphoric acid)
Blue-Dye
Green-Dye
Red-Dye
Adhesive Films
ELISA
The Human Interleukin-12 p70 (IL-12 p70) ELISA kvantificerer Hu IL-12 p70 i humant serum, plasma, bufferopløsning eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu IL-12 p70. Metodens princip The Human IL-12 p70 solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
IL-12 p70, også kendt som interleukin-12, er et cytokin, der spiller en afgørende rolle i immunsystemets reaktion på infektioner og cancer. Det produceres af immunceller, herunder dendritiske celler, makrofager og B-celler, som reaktion på visse patogener og tumorceller. IL-12 p70 stimulerer produktionen af interferon-gamma og andre cytokiner, som fremmer aktiveringen og spredningen af T-celler og naturlige dræberceller. IL-12 p70 er blevet undersøgt som et potentielt terapeutisk mål for forskellige sygdomme og tilstande, herunder infektionssygdomme, autoimmune lidelser og cancer. Det har vist sig at forbedre immunresponser mod visse infektioner og tumorer og at modulere inflammatoriske responser i autoimmune sygdomme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P29459,P29460
Analyseområde 3,1 til 200 pg/ml
Assay følsomhed 2.1 pg/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 3592, 3593
Gen symbol CLMF,CLMF2,IL-12 B,IMD28,IMD29,NKSF,NKSF2,CLMF,IL-12 A,NFSK,NKSF1,P35
Interassay CV 4.8%
Intraassay CV 3
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Prøve fortynder, Analysebufferkoncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, Kontrolelementer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym Interleukin-12 underenhed p70, CLMF, NKSF
Mål IL-12 p70
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 3 timer 10 min