Få mere at vide
Invitrogen™ Human IL-12 p70 Ucoated ELISA Sæt med plader
Artikelnummer. 15501067
Mængde:
10 x 96 tests
2 x 96 prøver
20 x 96 tests
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Artikelnummer. 15501067
Brand: Invitrogen™ 88712676
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
The Human Interleukin 12 p70 (IL-12 p70) Ucoated ELISA Sættet indeholder præ-matchede antistofpar, plader og reagenser til udførelse af kvantitative enzymforbundne immunosorbentanalyser (ELISA ) for at påvise og kvantificere proteinniveauer af human IL-12 p70. Vaskebuffer og stopopløsning er nødvendige for at fuldføre ELISA reaktion og sælges separat. Metodens princip ELISA'er er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er coatet til bunden af brøndene på en mikroplade, hvilket er en proces natten over. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. En sandwich dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve.
IL-12 p70, also known as interleukin-12, is a cytokine that plays a critical role in the immune system's response to infections and cancer. It is produced by immune cells, including dendritic cells, macrophages, and B cells, in response to certain pathogens and tumor cells. IL-12 p70 stimulates the production of interferon-gamma and other cytokines, which promote the activation and proliferation of T cells and natural killer cells. IL-12 p70 has been studied as a potential therapeutic target for various diseases and conditions, including infectious diseases, autoimmune disorders, and cancer. It has been shown to enhance immune responses against certain infections and tumors, and to modulate inflammatory responses in autoimmune diseases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P29459, P29460
Analyseområde 4 til 500 pg/ml
Assay følsomhed 4 pg/mL
Indhold og opbevaring Capture Antibody: Pre-titrated, purified antibody
Detection Antibody: Pre-titrated, biotin-conjugated antibody
Standard: Recombinant cytokine for generating standard curve and calibrating samples
ELISA/ELISPOT Coating Buffer Powder: This uncoated ELISA kit with plates may contain ELISA/ELISPOT Coating Buffer Powder (Reconstitute to 1L with dH20 and filter (0.22 μM)) or 10X PBS ELISA Coating Buffer (Dilute 1 part 10X Buffer into 9 parts dH20).
Assay Diluent: 5X concentrated
Detection enzyme: Pre-titrated Avidin-HRP
Substrate Solution: Tetramethylbenzidine (TMB) Substrate Solution
Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards
96 Well Plate: Corning Costar 9018 (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -44, -76, -86)
Konjugeret HRP
Immunoassay-kitformat Uncoated ELISA Kit with Plates
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gene Alias 20C2; CLMF; CLMF p35; CLMF p40; CLMF2; cytokine; cytotoxic lymphocyte maturation factor 1, p35; cytotoxic lymphocyte maturation factor 35 kDa subunit; Cytotoxic lymphocyte maturation factor 40 kDa subunit; il 12; IL 12p70; Il12; IL-12; Il-12 p35; IL-12 p75; IL-12 subunit p35; IL-12 subunit p40; IL-12, subunit p35; IL12, subunit p40; Il-12; cytokine; IL12A; IL-12A; IL12A/B; IL12AB; IL12B; Il-12b; IL12P35; IL-12p35; Il12p40; Il-12p40; IL35 subunit; ILN; IMD28; IMD29; Interleukin; interleukin 12 35 kDa subunit; interleukin 12 35kDa subunit; interleukin 12 40 kDa subunit; interleukin 12 40kDa subunit; interleukin 12 p35 subunit; interleukin 12 p40 subunit precursor; interleukin 12 polypeptide 35; interleukin 12, p35; interleukin 12, p40; interleukin 12A; interleukin 12A (natural killer cell stimulatory factor 1, cytotoxic lymphocyte maturation factor 1, p35); interleukin 12B; interleukin 12B (natural killer cell stimulatory factor 2, cytotoxic lymphocyte maturation factor 2, p40); interleukin 12p35 subunit precursor; interleukin-12 alpha chain; interleukin-12 alpha p40 subunit; interleukin-12 beta chain; interleukin-12 beta p35 subunit; interleukin-12 p35 subunit; interleukin-12 p35 subunit precursor; interleukin-12 p40; interleukin-12 p40 subunit; interleukin-12 p40 subunit precursor; Interleukin-12 p70; interleukin-12 subunit alpha; Interleukin-12 subunit beta; interleukin-23 p40 subunit; Ll12a; MGC151228; MGC151232; natural killer cell stimulatory factor 1, cytotoxic lymphocyte maturation factor 1, p35; natural killer cell stimulatory factor, 40 kD subunit; NF cell stimulatory factor chain 1; NFSK; NK cell stimulatory factor chain 1; NK cell stimulatory factor chain 2; NKSF; NKSF1; NKSF2; P35; p4020C2; CLMF; CLMF p35; CLMF p40; CLMF2; cytokine; cytotoxic lymphocyte maturation factor 1, p35; cytotoxic lymphocyte maturation factor 35 kDa subunit; Cytotoxic lymphocyte maturation factor 40 kDa subunit; il 12; IL 12p70; Il12; IL-12; Il-12 p35; IL-12 p75; IL-12 subunit p35; IL-12 subunit p40; IL-12, subunit p35; IL12, subunit p40; Il-12; cytokine; IL12A; IL-12A; IL12A/B; IL12AB; IL12B; Il-12b; IL12P35; IL-12p35; Il12p40; Il-12p40; IL35 subunit; ILN; IMD28; IMD29; Interleukin; interleukin 12 35 kDa subunit; interleukin 12 35kDa subunit; interleukin 12 40 kDa subunit; interleukin 12 40kDa subunit; interleukin 12 p35 subunit; interleukin 12 p40 subunit precursor; interleukin 12 polypeptide 35; interleukin 12, p35; interleukin 12, p40; interleukin 12A; interleukin 12A (natural killer cell stimulatory factor 1, cytotoxic lymphocyte maturation factor 1, p35); interleukin 12B; interleukin 12B (natural killer cell stimulatory factor 2, cytotoxic lymphocyte maturation factor 2, p40); interleukin 12p35 subunit precursor; interleukin-12 alpha chain; interleukin-12 alpha p40 subunit; interleukin-12 beta chain; interleukin-12 beta p35 subunit; interleukin-12 p35 subunit; interleukin-12 p35 subunit precursor; interleukin-12 p40; interleukin-12 p40 subunit; interleukin-12 p40 subunit precursor; Interleukin-12 p70; interleukin-12 subunit alpha; Interleukin-12 subunit beta; interleukin-23 p40 subunit; Ll12a; MGC151228; MGC151232; natural killer cell stimulatory factor 1, cytotoxic lymphocyte maturation factor 1, p35; natural killer cell stimulatory factor, 40 kD subunit; NF cell stimulatory factor chain 1; NFSK; NK cell stimulatory factor chain 1; NK cell stimulatory factor chain 2; NKSF; NKSF1; NKSF2; P35; p40; AA690181; IL-15RA;AI503618; IL-15
Gen-id (Entrez) 3592, 3593
Gen symbol AA690181,IL-15 RA,AI503618,IL-15
Sættets indhold Capture Antibody: Fortitreret, Oprenset antistof, Detektionsantistof: Fortitreret, HRP-konjugeret antistof, Standard: Rekombinant protein til generering af standardkurve og kalibrering af prøver, 10X Coating Buffer: Buffer til plettering af Capture Antibody, 5X ELISA/ELISPOT Fortynder: Buffer til blokering og fortynding af detektionsantistoffet og enzymet, Underlag: 1X TMB-løsning, Analysecertifikat: Lot-specifikke instruktioner til fortynding af antistoffer og standarder, 96-brøndsplade: Højaffinitetsplade med 96 brønde (inkluderet med produktkatalognr., der ender på suffikserne -22, -76, -86)
Etiket eller farvestof Biotin
Mængde 20 x 96 tests
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 100μ L, Serum 100μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym Interleukin-12, IL12, IL23
Mål IL-12 p70
Test tid 1 t 45 min
Samlet analysetid 24 timer 30 min