Få mere at vide
Invitrogen™ Human IL-12/IL-23 p40 ELISA Kit
Beskrivelse
Indeholder
Aluminium pouch(es) with a Microwell Plate coated with polyclonal antibody to human IL-12/IL-23 p40
Biotin-Conjugate anti-human IL-12/IL-23 p40 monoclonal antibody
Streptavidin-HRP
Human IL-12/IL-23 p40 Standard lyophilized, 4ng/mL upon reconstitution
Sample Diluent
Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
Stop Solution (1M Phosphoric acid)
Blue-Dye
Green-Dye
Red-Dye
Adhesive Films
Human Interleukin-12/Interleukin-23 p40-underenhed (Hu IL-12/IL-23 p40) ELISA kvantificerer Hu IL-12/IL-23 p40 i humant serum, plasma, bufferopløsning eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu IL-12/IL-23 p40. Metodens princip The Human IL-12/IL-23 p40 solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | P29459, P29460, Q9NPF7 |
| Analyseområde | 31,3 til 2.000 pg/ml |
| Assay følsomhed | <10 pg/mL |
| Indhold og opbevaring | Aluminum pouch(es) with a Microplate coated with polyclonal antibody to human IL-12/IL-23 p40 Biotin-Conjugate anti-human IL-12/IL-23 p40 monoclonal antibody Streptavidin-HRP Human IL-12/IL-23 p40 Standard lyophilized, 4 ng/mL upon reconstitution Sample Diluent Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA) Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20) Substrate Solution (tetramethyl-benzidine) Stop Solution (1M Phosphoric acid) Adhesive Films |
| Konjugeret | HRP |
| Immunoassay-kitformat | Sandwich ELISA Kit |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Målarter | ADN |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Vis mere |