Få mere at vide
Invitrogen™ Human IL-10 Ucoated ELISA Sæt med plader
Beskrivelse
Human Interleukin 10 (IL-10) Ubelagt ELISA Sættet indeholder præ-matchede antistofpar, plader og reagenser til udførelse af kvantitative enzymkoblede immunosorbentanalyser (ELISA ) for at påvise og kvantificere proteinniveauer af humant iL-10. Vaskebuffer og stopopløsning er nødvendige for at fuldføre ELISA reaktion og sælges separat. Metodens princip ELISA'er er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er coatet til bunden af brøndene på en mikroplade, hvilket er en proces natten over. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. En sandwich dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | P22301 |
| Analyseområde | 2 til 300 pg/ml |
| Assay følsomhed | 4.7 pg/mL |
| Indhold og opbevaring | Capture Antibody: Pre-titrated, purified antibody Detection Antibody: Pre-titrated, biotin-conjugated antibody Standard: Recombinant cytokine for generating standard curve and calibrating samples ELISA/ELISPOT Coating Buffer Powder: This uncoated ELISA kit with plates may contain ELISA/ELISPOT Coating Buffer Powder (Reconstitute to 1L with dH20 and filter (0.22 μM)) or 10X PBS ELISA Coating Buffer (Dilute 1 part 10X Buffer into 9 parts dH20). Assay Diluent: 5X concentrated Detection enzyme: Pre-titrated Avidin-HRP Substrate Solution: Tetramethylbenzidine (TMB) Substrate Solution Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards 96 Well Plate: Corning Costar 9018 (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -44, -76, -86) |
| Konjugeret | HRP |
| Immunoassay-kitformat | Uncoated ELISA Kit with Plates |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Målarter | ADN |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Vis mere |