missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Invitrogen™ Human IL-1 R3/IL-1 R Acp ELISA Kit
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 x 96 tests
Beskrivelse
Dette gen koder for en komponent af interleukin 1-receptorkomplekset, som initierer signalbegivenheder, der resulterer i aktivering af interleukin 1-responsive gener. Alternativ splejsning af dette gen resulterer i membranbundne og opløselige isoformer, der adskiller sig i deres C-terminus. Forholdet mellem opløselige og membranbundne former stiger under akut-fase-induktion eller stress.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | Q9NPH3 |
| Analyseområde | 18 til 4.000 pg/ml |
| Assay følsomhed | 18 pg/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 3556 |
| Gen symbol | IL1RAP |
| Interassay CV | <12% |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion