Få mere at vide
Invitrogen™ Human IL-1 R3/IL-1 R Acp ELISA Kit
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Human IL-1 R3/IL-1 R Acp kvantificerer human IL-1 R3/IL-1 R Acp i serum, plasma, supernatant. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant humant IL-1 R3/IL-1 R Acp.
Dette gen koder for en komponent af interleukin 1-receptorkomplekset, som initierer signalbegivenheder, der resulterer i aktivering af interleukin 1-responsive gener. Alternativ splejsning af dette gen resulterer i membranbundne og opløselige isoformer, der adskiller sig i deres C-terminus. Forholdet mellem opløselige og membranbundne former stiger under akut-fase-induktion eller stress.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | 6430709H04Rik; AI255955; AV239853; C3orf13; skjule; IL 1R3; IL 1R3; IL 1 RAcP; IL 1 RAP; IL-1-receptor-accessorisk protein; IL1R3; IL-1R3; IL-1 R-3; IL1RAcP; IL-1 RAcP; Il1racpb; Il1rap; ILN; interleukin; interleukin 1-receptor-accessorisk protein; interleukin-1-receptor 3; Interleukin-1 receptor tilbehørsprotein; interleukin-1-receptor-accessorisk protein beta; Interleukin-33-receptor beta-kæde |
| Analyseområde | 18 til 4.000 pg/ml |
| Assay følsomhed | 18 pg/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 3556 |
| Gen symbol | IL1RAP |
| Interassay CV | <12% |
| Vis mere |