Få mere at vide
Invitrogen™ Human IL-1 beta Instant ELISA™ Kit
Artikelnummer. 15501757
Mængde:
128 prøver
Pakningsstørrelse:
128 tests
Artikelnummer. 15501757
Brand: Invitrogen™ BMS224INST
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
ELISA
Human Interleukin 1 beta (Hu IL-1β ELISA kvantificerer Hu IL-1β i humant serum, plasma, cellekultursupernatanter eller andre kropsvæsker. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu IL-1β . Metodens princip The Human IL-1β fastfase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved binding af det andet (detektor) antistof til målet på en anden epitop end indfangningsantistoffet. Et antistof konjugeret med enzym binder den dannede sandwich. Efter inkubations- og vasketrin for at befri mikropladen for ubundne stoffer, tilsættes en substratopløsning, som reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Interleukin-1 beta (IL-1 beta) er et proinflammatorisk cytokin udtrykt af monocytter, makrofager og dendritiske celler. IL-1 beta syntetiseres som reaktion på inflammatoriske stimuli som en 31 kDa inaktiv pro-form, der akkumuleres i cytosolen. Spaltning af pro-IL-1 beta til det aktive 17 kDa protein kræver aktivering af inflammasomer, som er multiproteinkomplekser, der reagerer på patogener, stresstilstande og andre faresignaler. Inflammasomaktivering udløser forarbejdningen af caspase-1-precursoren til dens aktive form, som igen spalter pro-IL-1 beta. IL-1 beta mangler et signalsekvenspeptid til klassisk ER/Golgi-vej og udskilles sammen med caspase-1 via en alternativ og ufuldstændig forstået mekanisme. Selvom IL-1 beta oftest udskilles i sin aktive form, kan sekretion af det ikke-spaltede protein være påviselig under nogle biologiske forhold. IL-1 beta signalerer gennem to receptorer, IL-1RI og IL-1RII, som begge er delt med IL-1 alfa. IL-1 beta-aktivitet kan modereres af IL-1-receptorantagonist (IL-1RA), et protein produceret af mange celletyper, som blokerer receptorbinding gennem kompetitiv hæmning. IL-1 beta spiller en vigtig rolle i medfødt værtsforsvar ved at udløse produktionen af andre proinflammatoriske cytokiner i målceller og initiere akut-fase responser på infektion og skade. Forhøjede niveauer af IL-1 beta er blevet forbundet med mange kroniske inflammatoriske tilstande IL-1 beta-neutraliserende antistoffers potentielle terapeutiske værdi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P01584
Analyseområde 7,8 til 500 pg/ml
Assay følsomhed 0.7 pg/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 3553
Gen symbol IL-1,IL1-BETA,IL1F2
Interassay CV 10.3%
Intraassay CV 7.6
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds mikroplade, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Prøve fortynder, frysetørret, Standard (8-brønds strimler x 4), Vaskebufferkoncentrat, Substratopløsning, Prøve fortynder, Stop Løsning, Lysebuffer 10x, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 128 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Opbevaringskrav -20 °C
Synonym Catabolin, Interleukin-1 beta, IL1F2
Mål IL-1 beta
Test tid 15 min
Samlet analysetid 3 timer 10 min