missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ Human IL-1 beta Instant ELISA Kit, for in vitro diagnostic use
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
128 tests
Pakningsstørrelse:
128 tests
Descripción
Includes
- Aluminum pouch(es) with a Microwell Plate coated with Monoclonal Antibody (murine) to human IL-1beta, Biotin-Conjugate (anti-IL-1beta monoclonal antibody), Streptavidin-HRP and Sample Diluent, lyophilized
- Aluminum pouch(es) with a human IL-1beta Standard curve (coloured)
- Wash Buffer Concentrate 20x (phosphate-buffered saline with 1% Tween 20)
- Sample Diluent (Use when an external predilution of the samples is needed)
- Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
- Stop Solution (1M Phosphoric acid)
- Control high, lyophilized
- Control low, lyophilized
- Adhesive Films
Pre-coated plate(s)
Especificaciones
Especificaciones
| Assay følsomhed | 0.7pg/mL |
| Konjugeret | Biotin |
| Prøvetype | Cell Culture Supernatant, Plasma (Citrate, Heparin), Serum |
| Målarter | Human |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Mængde | 128 tests |
| Prøvevolumen | 50 μL |
| Synonym | Catabolin, Interleukin-1 beta, IL1F2 |
| Mål | IL-1 beta |
For Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido