Få mere at vide
R&D Systems™ Human IL-1 beta/IL-1F2 Quantikine HS ELISA Kit
Mængde:
1 sæt
Beskrivelse
The Human IL-1 beta/IL-1F2 Quantikine HS ELISA Kit quantifies human IL-1 beta/IL-1F2 in serum (100 ul), edta plasma (100 ul), heparin plasma (100 ul), saliva (10 ul).
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 sæt |
| Arter | Human |
| Konjugeret | Biotin |
| Bindende mål | IL-1 beta/IL-1F2 |
| Assay følsomhed | 0.063 pg/mL |
| Analyseområde | 0.13 to 8 pg/mL |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Gen-id (Entrez) | 3553 |
| Prøvetype | Serum (100uL), EDTA Plasma (100uL), Heparin Plasma (100uL), Saliva (10uL) |
| Synonym | catabolin, IL-1, IL1 beta, IL-1 beta, IL-1b, IL1B, IL1-BETA, IL-1F2, IL1F2IL-1 beta, interleukin 1, beta, interleukin-1 beta, preinterleukin 1 beta, pro-interleukin-1-beta |
| Vis mere |