missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
R&D Systems™ Human IL-1 beta/IL-1F2 Quantikine HS ELISA Kit
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 pakke (6 tallerkener)
Beskrivelse
The Human IL-1 beta/IL-1F2 Quantikine HS ELISA Kit quantifies human IL-1 beta/IL-1F2 in serum (100 ul), edta plasma (100 ul), heparin plasma (100 ul), saliva (10 ul).
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 pakke (6 tallerkener) |
| Arter | Human |
| Konjugeret | Biotin |
| Bindende mål | IL-1 beta/IL-1F2 |
| Assay følsomhed | 0.063 pg/mL |
| Analyseområde | 0.13 to 8 pg/mL |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Gen-id (Entrez) | 3553 |
| Prøvetype | Serum (100uL), EDTA Plasma (100uL), Heparin Plasma (100uL), Saliva (10uL) |
| Synonym | catabolin, IL-1, IL1 beta, IL-1 beta, IL-1b, IL1B, IL1-BETA, IL-1F2, IL1F2IL-1 beta, interleukin 1, beta, interleukin-1 beta, preinterleukin 1 beta, pro-interleukin-1-beta |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion