Få mere at vide
R&D Systems™ Human IL-1 beta/IL-1F2 High Sensitivity Magnetic Luminex™ Performance Assay
Mængde:
1 Kit
Beskrivelse
- Magnetic format allows for easier wash steps
- Undergoes similar validation testing as Quantikine™ ELISA Kits
- Precise and Specific
- Requires a small sample volume (<50 μL)
- Run your assay in just 3-5 hours
- Mass-calibrated standards for consistent results with every new lot of material
- Enough reagents for one 96-well plate
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Magnetic Bead-based Multiplex Assay for the Luminex™ MAGPIX™ Platform |
| Mængde | 1 Kit |
| Arter | Human |
| Bindende mål | IL-1 beta/IL-1F2 |
| Perletype | Magnetic |
| Assay følsomhed | 0.18pg/mL |
| Analyseområde | 0.29 - 1200pg/mL |
| Gen-id (Entrez) | 3553 |
| Gen symbol | IL1B |
| Prøvetype | Serum, Plasma (EDTA, Heparin) |
| Vis mere |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu