Få mere at vide
Invitrogen™ Human IL-1 beta Ucoated ELISA Sæt med plader
ELISA
Brand:  Invitrogen™ 88-7261-22
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15541087
  • 1870.00 DKK / Pakke med 2
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Human Interleukin 1beta (IL-1β ) Ubelagt ELISA Sættet indeholder præ-matchede antistofpar, plader og reagenser til udførelse af kvantitative enzymforbundne immunosorbentanalyser (ELISA ) for at påvise og kvantificere proteinniveauer af human IL-1β . Vaskebuffer og stopopløsning er nødvendige for at fuldføre ELISA reaktion og sælges separat. Metodens princip ELISA'er er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er coatet til bunden af brøndene på en mikroplade, hvilket er en proces natten over. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. En sandwich dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve.
Interleukin-1 beta (IL-1 beta) er et proinflammatorisk cytokin udtrykt af monocytter, makrofager og dendritiske celler. IL-1 beta syntetiseres som reaktion på inflammatoriske stimuli som en 31 kDa inaktiv pro-form, der akkumuleres i cytosolen. Spaltning af pro-IL-1 beta til det aktive 17 kDa protein kræver aktivering af inflammasomer, som er multiproteinkomplekser, der reagerer på patogener, stresstilstande og andre faresignaler. Inflammasomaktivering udløser forarbejdningen af caspase-1-precursoren til dens aktive form, som igen spalter pro-IL-1 beta. IL-1 beta mangler et signalsekvenspeptid til klassisk ER/Golgi-vej og udskilles sammen med caspase-1 via en alternativ og ufuldstændig forstået mekanisme. Selvom IL-1 beta oftest udskilles i sin aktive form, kan sekretion af det ikke-spaltede protein være påviselig under nogle biologiske forhold. IL-1 beta signalerer gennem to receptorer, IL-1RI og IL-1RII, som begge er delt med IL-1 alfa. IL-1 beta-aktivitet kan modereres af IL-1-receptorantagonist (IL-1RA), et protein produceret af mange celletyper, som blokerer receptorbinding gennem kompetitiv hæmning. IL-1 beta spiller en vigtig rolle i medfødt værtsforsvar ved at udløse produktionen af andre proinflammatoriske cytokiner i målceller og initiere akut-fase responser på infektion og skade. Forhøjede niveauer af IL-1 beta er blevet forbundet med mange kroniske inflammatoriske tilstande IL-1 beta-neutraliserende antistoffers potentielle terapeutiske værdi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vis mere
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
2 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer447240-003 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/08/2025 Katalognummer
Partinummer447240-004 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/08/2025 Katalognummer
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Invitrogen™ Human IL-1 beta Ucoated ELISA Sæt med plader > 2 x 96 tests; HRP