Få mere at vide
Invitrogen™ Humant IgM ubelagt ELISA Sæt med plader
Artikelnummer. 15590957
Mængde:
10 x 96 tests
2 x 96 prøver
20 x 96 tests
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Artikelnummer. 15590957
Brand: Invitrogen™ 885062086
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Det humane immunoglobulin M (IgM) ubelagt ELISA Sættet indeholder præ-matchede antistofpar, plader og reagenser til udførelse af kvantitative enzymforbundne immunosorbentanalyser (ELISA ) for at påvise og kvantificere proteinniveauer af humant IgM. Vaskebuffer og stopopløsning er nødvendige for at fuldføre ELISA reaktion og sælges separat. Metodens princip ELISA'er er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er coatet til bunden af brøndene på en mikroplade, hvilket er en proces natten over. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. En sandwich dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve.
IgM udtrykkes intracellulært under tidlige stadier af B-lymfopoiesis og derefter på overfladen af mere modne B-celler i knoglemarven og perifere B-celler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Analyseområde 15,6 til 1.000 ng/ml
Assay følsomhed 15.6 ng/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 3507
Sættets indhold Capture Antibody: Fortitreret, Oprenset antistof, Detektionsantistof: Fortitreret, HRP-konjugeret antistof, Standard: Rekombinant protein til generering af standardkurve og kalibrering af prøver, 10X Coating Buffer: Buffer til plettering af Capture Antibody, 5X ELISA/ELISPOT Fortynder: Buffer til blokering og fortynding af detektionsantistoffet og enzymet, Underlag: 1X TMB-løsning, Analysecertifikat: Lot-specifikke instruktioner til fortynding af antistoffer og standarder, 96-brøndsplade: Højaffinitetsplade med 96 brønde (inkluderet med produktkatalognr., der ender på suffikserne -22, -76, -86)
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 10 x 96 tests
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 10μ L, Serum 10μ L, Supernatant 10μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym Immunoglobulin M
Mål Humant IgM
Test tid 1 t 45 min
Samlet analysetid 24 timer 30 min