Få mere at vide
Invitrogen™ Humant IgG4 ELISA Kit
Artikelnummer. p-7092024
Mængde:
10 x 96 tests
2 x 96 prøver
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
96 tests
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 5
Artikelnummer. 15521637
Brand: Invitrogen™ BMS2095
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Aluminium pouch(es) with a Microwell Plate coated with monoclonal antibody to human total IgG
ELISA
Human ImmunoGlobulin 4 (Hu IgG4) ELISA kvantificerer Hu IgG4 i humant serum eller plasma. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu IgG4. Metodens princip The Human IgG4 solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Humant IgG4, også kendt som humant immunglobulin G4, er en underklasse af humane IgG-antistoffer, der produceres af immunsystemet som reaktion på antigener. Det er den mindst udbredte underklasse af IgG i blodet og spiller en mindre rolle i forsvaret mod patogener. IgG4 virker ved at binde sig til specifikke antigener og fremme deres clearance fra kroppen gennem forskellige mekanismer, herunder fagocytose og komplementaktivering. IgG4 er også involveret i andre immunresponser, såsom immuntolerance og undertrykkelse af inflammation. Human IgG4 kan bruges i forskning til at studere immunresponset på patogener og til at udvikle diagnostiske tests og terapeutiske interventioner for infektionssygdomme og autoimmune sygdomme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Analyseområde 9,4 til 600 ng/ml
Assay følsomhed 0.1 ng/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 3503
Interassay CV 10.2%
Intraassay CV 4.6
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Prøve fortynder, Analysebufferkoncentrat, HRP-konjugeret detektionsantistof, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 20μ L, Serum 20μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym Immunoglobulin G4
Mål Humant IgG4
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 1 t 30 min