Få mere at vide
Invitrogen™ Humant IgG (i alt) ELISA Kit
Artikelnummer. 15591617
Mængde:
10 x 96 tests
96 prøver
Pakningsstørrelse:
96 tests
Pakke med 10
Artikelnummer. 15591617
Brand: Invitrogen™ BMS2091TEN
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Aluminium pouch(es) with a Microwell Plate coated with monoclonal antibody to human total IgG
ELISA
Human Total Immunoglobulin G (Hu IgG) ELISA kvantificerer Hu IgG i humant serum eller plasma. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu IgG. Metodens princip The Human IgG solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Humant IgG, også kendt som humant immunglobulin G, er et antistof, der produceres af immunsystemet som reaktion på antigener. Det er det mest udbredte immunglobulin i blodet og spiller en nøglerolle i forsvaret mod patogener. IgG virker ved at binde sig til specifikke antigener og fremme deres clearance fra kroppen gennem forskellige mekanismer, herunder fagocytose og komplementaktivering. IgG er også involveret i andre immunresponser, såsom antistofafhængig cellulær cytotoksicitet og neutralisering af toksiner. Humant IgG kan bruges i forskning til at studere immunresponset på patogener og til at udvikle diagnostiske tests og terapeutiske interventioner for infektionssygdomme og autoimmune sygdomme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Analyseområde 1,6 til 100 ng/ml
Assay følsomhed 0.24 ng/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Interassay CV 2.6%
Intraassay CV 5.3
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Prøve fortynder, Analysebufferkoncentrat, HRP-konjugeret detektionsantistof, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Kontrolelementer, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 10 x 96 tests
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 10μ L, Serum 10μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym Immunoglobulin G
Mål Humant IgG
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 1 t 30 min