Få mere at vide
Invitrogen™ Humant IgG (i alt) ELISA Kit
Beskrivning
Innehåller
Aluminium pouch(es) with a Microwell Plate coated with monoclonal antibody to human total IgG
Human Total Immunoglobulin G (Hu IgG) ELISA kvantificerer Hu IgG i humant serum eller plasma. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu IgG. Metodens princip The Human IgG solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Specifikationer
Specifikationer
| Analyseområde | 1,6 til 100 ng/ml |
| Assay følsomhed | 0.24 ng/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Serum |
| Målarter | ADN |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Interassay CV | 2.6% |
| Intraassay CV | 5.3 |
| Visa mer |
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.