Få mere at vide
Invitrogen™ Human IGF-1 ELISA Kit
Beskrivelse
Human IGF-1 kvantificerer human IGF-1 i serum, plasma, supernatant. Assayet vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant human IGF-1.
IGF1 (Insulin-lignende vækstfaktor-1) er strukturelt og funktionelt beslægtet med insulin, men har en langt højere vækstfremmende aktivitet. En række cellulære responser induceres af IGF1, herunder celleproliferation, differentiering, migration og overlevelse. Desuden er IGF1 en polypeptid-vækstfaktor, der stimulerer proliferationen af en bred vifte af celletyper i muskel-, knogle- og bruskvæv. IGF1 stimulerer glukosetransport i rotte-knogleafledte osteoblastiske (PyMS) celler og er effektivt ved meget lavere koncentrationer end insulin, ikke kun med hensyn til glykogen- og DNA-syntese, men også med hensyn til at øge glukoseoptagelsen. I cirkulationen er IGF'er overvejende bundet til bindende proteiner (IGFBP'er), som forlænger halveringstiden for IGF'erne og spiller en rolle i at levere dem til målvæv. IGF-I er kendt som en af de mest potente aktivatorer i AKT-signalvejen, som er kendt for at være en stimulator af proliferation og en hæmmer af programmeret celledød. Desuden er moden humant IGF-I 100% homolog med bovine og svineproteiner. Lave niveauer af IGF1 er blevet forbundet med Alzheimers sygdom. IGF1 behandles fra en forløber, bindes af en specifik receptor og udskilles. Defekter i IGF1-genet er årsag til insulinlignende vækstfaktor 1-mangel, og flere transkriptvarianter, der koder for forskellige isoformer, er fundet.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | C730016P09Rik; klasse 1 insulinlignende vækstfaktor I præproprotein; klasse 2 insulinlignende vækstfaktor I præproprotein; H-IGF-1; IBP1; IGF; IGF1; Igf-1; IGF1A; IGFI; Igf-I; IGFIa; IGF-IA; IGF-IB; insulin vækstfaktor-1; Insulinlignende vækstfaktor; insulinlignende vækstfaktor 1; insulinlignende vækstfaktor 1; insulinlignende vækstfaktor 1 (somatomedin C); insulinlignende vækstfaktor I; insulinlignende vækstfaktor I (somatomedin C); insulinlignende vækstfaktor IB; mekanisk vækstfaktor; MGF; M-IGF-1; OTTHUMP00000195084; præpro-IGF-I; prepro-insulin-lignende vækstfaktor I; R-IGF-1; somatomedin; Somatomedin C; Somatomedin-C |
| Analyseområde | 0,1 til 30 ng/ml |
| Assay følsomhed | 0.1 ng/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Immunoassay-kitformat | Sandwich ELISA Kit |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Målarter | ADN |
| Til brug med (udstyr) | Absorptionsmikropladelæser |
| Gene Alias | C730016P09Rik; klasse 1 insulin-lignende vækstfaktor I preproprotein; klasse 2 insulin-lignende vækstfaktor I preproprotein; H-IGF-1; IBP1; IGF; IGF1; Igf-1; IGF1A; IGFI; IGF-I; IGFIa; IGF-IA; IGF-IB; insulin vækstfaktor-1; Insulin-lignende vækstfaktor; insulin-lignende vækstfaktor 1; insulin-lignende vækstfaktor 1; insulin-lignende vækstfaktor 1; insulin-lignende vækstfaktor 1 (somatomedin C); insulin-lignende vækstfaktor I; insulin-lignende vækstfaktor I (somatomedin C); insulin-lignende vækstfaktor IB; mekano-vækstfaktor; MGF; M-IGF-1; OTTHUMP00000195084; prepro-IGF-I; præpro-insulinlignende vækstfaktor I; R-IGF-1; somatomedin; Somatomedin C; Somatomedin-CC730016P09Rik; klasse 1 insulinlignende vækstfaktor I preproprotein; klasse 2 insulinlignende vækstfaktor I preproprotein; H-IGF-1; IBP1; IGF; IGF1; Igf-1; IGF1; IGF1A; IGFI; Igf-I; IGFIa; IGF-IA; IGF-IB; insulin vækstfaktor-1; insulinlignende vækstfaktor; insulinlignende vækstfaktor 1; insulinlignende vækstfaktor 1; insulinlignende vækstfaktor 1 (somatomedin C); insulinlignende vækstfaktor I; insulinlignende vækstfaktor I (somatomedin C); insulinlignende vækstfaktor IB; mekano-vækstfaktor; MGF; M-IGF-1; OTTHUMP00000195084; prepro-IGF-I; præpro-insulinlignende vækstfaktor I; R-IGF-1; somatomedin; Somatomedin C; Somatomedin-C; |
| Vis mere |