Få mere at vide
Proteintech™ Human IFNA1 ELISA Kit
Artikelnummer. 16811466 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Målarter:
ADN
Pakningsstørrelse:
96 tests
Artikelnummer. Målarter unitSize
16811466 ADN 96 tests
1 options
Artikelnummer. 16811466 Leverandør Proteintech™ Leverandørnr. KE0004496T
Fast fase sandwich ELISA bruges til at detektere og kvantificere proteinniveauer af endogent IFNA1
  • Genkender human IFNA1
  • IFNA er et medlem af Type I IFN 1-familien bedst kendt for antiviral aktivitet
    • Nøglecytokinregulerende aktivitet af B-celler, T-hjælperceller, cDC'er og naturlige dræberceller
    • Interferon-alfa inducerer B-cellemodning til plasmaceller og immunglobulinproduktion
    • Interferon-alfa spiller en rolle i patogenesen af systemisk lupus erytheatosus
    • Interferon-alfa var det første cytokin, der viste klinisk fordel ved behandling af visse typer kræftformer (melanom, kronisk myelogen leukæmi, nyrekræft)
Behandle:
  • Antistof specifikt for IFNA1 præ-coated på mikrobrønde
  • IFNA1-protein i prøver fanget af det coatede antistof efter inkubation
  • Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof specifikt for IFNA1 for at påvise fanget IFNA1-protein
  • Til signaludvikling tilsættes peberrodsperoxidase (HRP)-kojugeret antistof efterfulgt af Tetramethyl-benzidie (TMB) reagens
  • Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudvikling og farveintensitet
    • Proportional med mængden af bundet protein, målbar ved 450 nm med korrektionsbølgelængde indstillet til 630 nm
Tekniske data
Adgangsnummer NP_076918
Analyseområde 15,6 til 1000 pg/ml
Assay følsomhed 1.5 pg/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter ADN
Gen-id (Entrez) 3439
Værtsarter ADN
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 3.5 hr.
UniProt ID P01562
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Human PIGF ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine