Få mere at vide
Invitrogen™ Human IFN gamma Ucoated ELISA Sæt med plader
Artikelnummer. 15531107
Mængde:
10 x 96 tests
2 x 96 prøver
20 x 96 tests
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Artikelnummer. 15531107
Brand: Invitrogen™ 88731676
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Human Interferon gamma (IFNγ ) Ubelagt ELISA Sættet indeholder præ-matchede antistofpar, plader og reagenser til udførelse af kvantitative enzymforbundne immunosorbentanalyser (ELISA ) for at påvise og kvantificere proteinniveauer af humant IFNγ . Vaskebuffer og stopopløsning er nødvendige for at fuldføre ELISA reaktion og sælges separat. Metodens princip ELISA'er er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er coatet til bunden af brøndene på en mikroplade, hvilket er en proces natten over. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. En sandwich dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve.
IFN gamma (Interferon gamma, Type II interferon) er en makrofagaktiveringsfaktor og immuninterferon, der primært produceres af T-lymfocytter og naturlige dræberceller som reaktion på antigener, mitogener, Staphylococcus enterotoxin B, phytohæmaglutanin og andre cytokiner. IFN gamma er et dimert protein bestående af to underenheder på 146 aminosyrer. IFN gamma er et glycoprotein, der funktionelt eksisterer som en homodimer på ca. 45 kDa. På SDS-PAGE vises IFN gamma som en kombination af 25, 20 og mindre 15,5 kDa bånd som et resultat af differentiel glycosylering. Den biologiske aktivitet af IFN gamma-homodimeren er meget artsspecifik. Humant IFN gamma viser ikke krydsreaktivitet med mus. IFN gammafunktion inkluderer følgende: antiviral aktivitet, tumor antiproliferativ aktivitet, induktion af klasse I og II MHC, makrofagaktivering og forbedret immunoglobulinsekretion af B-lymfocytter. IFN gamma er involveret i cytokinregulering og virker også synergistisk med andre cytokiner. Aktivering af IFN gamma sker gennem binding af IFN gamma receptor I og II og aktivering af JAK-STAT pathwayen. IFN gamma viser ikke nogen homologi med IFN alfa eller IFN beta, men human IFN gamma viser ca. 40% sekvenshomologi med muse IFN gamma. IFN gamma opreguleres af IL2, FGF basic, EGF og nedreguleres af vitamin D3 eller DMN. IFN gamma-genmutationer er forbundet med aplastisk anæmi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P01579
Analyseområde 4 til 500 pg/ml
Assay følsomhed 4 pg/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 3458
Gen symbol CSIF,IL-10
Sættets indhold Capture Antibody: Fortitreret, Oprenset antistof, Detektionsantistof: Fortitreret, HRP-konjugeret antistof, Standard: Rekombinant protein til generering af standardkurve og kalibrering af prøver, 10X Coating Buffer: Buffer til plettering af Capture Antibody, 5X ELISA/ELISPOT Fortynder: Buffer til blokering og fortynding af detektionsantistoffet og enzymet, Underlag: 1X TMB-løsning, Analysecertifikat: Lot-specifikke instruktioner til fortynding af antistoffer og standarder, 96-brøndsplade: Højaffinitetsplade med 96 brønde (inkluderet med produktkatalognr., der ender på suffikserne -22, -76, -86)
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 20 x 96 tests
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 100μ L, Serum 100μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym Interferon-gamma, IFN-g, IFNg
Mål IFN gamma
Test tid 1 t 45 min
Samlet analysetid 24 timer 30 min