Få mere at vide
Invitrogen™ Human IFN gamma ELISA Kit
Artikelnummer. p-4531701
Skift visning
Mængde:
2 x 96 prøver
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10701195 96 prøver 1 sæt
10700815 2 x 96 prøver 1 sæt
10351504 5 x 96 prøver 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10701195 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EHIFNG
ELISA
Human Interferon gamma (Hu IFNγ ) ELISA kvantificerer Hu IFNγ i humant serum, plasma eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu Hu IFNγ . Metodens princip The Human IFNγ fastfase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
IFN gamma (Interferon gamma, Type II interferon) er en makrofagaktiveringsfaktor og immuninterferon, der primært produceres af T-lymfocytter og naturlige dræberceller som reaktion på antigener, mitogener, Staphylococcus enterotoxin B, fytohemaglutanin og andre cytokiner. IFN gamma er et dimerisk protein bestående af to 146 aminosyre underenheder. IFN gamma er et glykoprotein, der funktionelt eksisterer som et homodimer på cirka 45 kDa. På SDS-PAGE optræder IFN-gamma som en kombination af 25, 20 og mindre 15,5 kDa-bånd som følge af differential glykosylering. Den biologiske aktivitet af IFN-gammahomodimeren er meget artsspecifik. Humant IFN-gamma viser ikke krydsreaktivitet med mus. IFN-gammafunktion omfatter følgende: antiviral aktivitet, tumorantiproliferativ aktivitet, induktion af klasse I og II MHC, makrofagaktivering og øget immunoglobulinsekretion af B-lymfocytter. IFN-gamma er involveret i cytokinregulering og virker også synergistisk med andre cytokiner. Aktivering af IFN-gamma sker ved binding af IFN-gammareceptor I og II og ved aktivering af JAK-STAT-vejen. IFN-gamma viser ingen homologi med IFN-alfa eller IFN-beta, men humant IFN-gamma viser omkring 40% sekvenshomologi med muse-IFN-gamma. IFN-gamma opreguleres af IL2, FGF-basisk, EGF og nedreguleres af vitamin D3 eller DMN. IFN-gammagenmutationer er forbundet med aplastisk anæmi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P01579
Analyseområde 25,6 til 1000 pg/ml
Assay følsomhed <2 pg/mL
Indhold og opbevaring Forbelagt plade(r), standard eller kalibrator, detektorantistof, HRP-konjugat, fortyndingsmidler, vaske-buffer, substrat(er) og stopopløsning. Opbevar kittet ved 2-8 °C. Se produktmanual for detaljeret indhold og opbevaringsforhold for maksimal stabilitet.
Oversigt Human IFN gamma ELISA Kit
Konjugeret HRP
Immunoassay-kitformat Sandwich ELISA Kit
Produkttype ELISA
Protein familie Cytokiner& Receptorer
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Ingen signifikant krydsreaktion med human IL-1 A, IL-1ß, IL-2, IL-3, IL-6, IL-7, IL-8, TNFa eller GM-CSF
Tilstrækkelig til 96 mikropladebrønde
Målarter ADN
Til brug med (udstyr) Absorptionsmikropladelæser
Gene Alias BoIFNG; cytokin; EGK_03901; gamma-interferon; gamma-interferon-forløber; gamma-interferon; gamma-interferon-forløber (AA -23 til 143); H-IFN-g; IFG; IFI; IFN gamma; IFN γ; IFNG; IFN-g; IFNG2; IFN-gamma; IFN-gamma forløber; IFN-y; IFN; γ Immun interferon; Interferon; Interferon gamma; Interferon gamma forløber; interferon gamma type 2; Interferon y; Interferon γ; interferon, gamma; interferon-gama; interferon-gamma; Interferon-gamma niveau; interferon-gamma forløber; interferon γ; M-IFN-g; R-IFN-gBoIFNG; cytokin; EGK_03901; gamma-interferon; gamma interferon-forløber; gamma-interferon; gamma-interferon-forløber (AA -23 til 143); H-IFN-g; IFG; IFI; IFN gamma; IFN γ; IFNG; IFN-g; IFNG2; IFN-gamma; IFN-gamma forløber; IFN-y; IFN; γ Immun interferon; Interferon; Interferon gamma; Interferon gamma forløber; interferon gamma type 2; Interferon y; Interferon γ; interferon, gamma; interferon-gama; interferon-gamma; Interferon-gamma-niveau; interferon-gamma-forløber; Interferon γ; M-IFN-g; R-IFN-g; IFG; IFI
Gen-id (Entrez) 3458
Gen symbol IFG,IFI
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10%
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, standard, analysefortynderkoncentrat, biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, vaskebuffer, kromogen, stopopløsning, klæbende pladedæksler, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof Biotin
Måling Absorbans ved 450 nm minus absorbans (ved 550 nm)
Præcision Intra-assay CV ≤ 10%; inter-assay CV ≤ 10 %
Protein aliaser IFN-gamma, immuninterferon
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Opbevaringskrav 2-8 °C
Mål IFN gamma
Test tid 1 time 20 min
Samlet analysetid 3 hr