Få mere at vide
R&D Systems™ Human IFN-alpha H2/IFNA14 (NP_002163.2) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18743077
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. 18743077
Brand: R&D Systems™ RDC3594
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Gene IFN-alpha H2/IFNA14
Adgangsnummer NP_002163.2
Gen-id (Entrez) 3448
Gene Alias IFNA14, IFNalpha H2, IFN-alpha-14, IFN-alphaH, interferon alpha-14, Interferon alpha-H, Interferon lambda-2-H, interferon, alpha 14, LeIF H, LEIF2H, MGC125756, MGC125757
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Human
Mængde 10 μg