Få mere at vide
Invitrogen™ Humant interferon alfa (cellekultur) ELISA Kit
Artikelnummer. 10590434
Skift visning
Mængde:
5 x 96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde unitSize
10590434 5 x 96 prøver 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10590434 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 411002
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Det humane interferon alfa A, 2, A/D, D, K og 4b (Hu αIFN A, αIFN α2, IFN A/αD, IFN D, αIFN K og αIFN 4b) ELISA kvantificerer Hu IFNα i humant cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu IFNα . Metodens princip The Human IFNα fastfase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, der binder til målet på en anden epitop end indfangningsantistoffet. Et konjugeret enzym er blevet inkorporeret i assayet. Efter inkubations- og vasketrin for at befri mikropladen for ubundne stoffer, tilsættes en substratopløsning, som reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
IFN alpha (Interferon alpha) er et type I-interferon, der tilhører en familie af strukturelt beslægtede, artsspecifikke proteiner, der er eksklusive for hvirveldyr. Interaktionen mellem IFN-alfa og dens receptorkomponent resulterer i aktivering af en række signalveje, som hovedsageligt er involveret i medfødt immunrespons mod virusinfektion. Hos mennesker er genet for IFN alfa placeret på kromosom 9. Type I-interferonerne består af 14 forskellige alfa-isoformer (undertyper med lidt forskellige specificiteter) og enkelte beta-, omega-, epsilon- og kappa-isoformer. Homologe molekyler findes i mange arter, herunder rotter og mus (og de fleste pattedyr), og er blevet identificeret i fugle, krybdyr og fiskearter. IFN alfa produceres primært af plasmacytoide dendritiske celler, er en potent komponent i det antivirale medfødte immunrespons og modulerer adaptiv immunitet. Sygdomme forbundet med dysfunktionen af IFN alfa omfatter hepatitis C og hepatitis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P01562, P01563, P05013, P05014
Analyseområde 12,5 til 500 pg/ml eller 156 til 5000 pg/ml
Oversigt Human IFN alfa ELISA Kit (supernatant)
Konjugeret HRP
Immunoassay-kitformat Kolorimetrisk ELISA (TMB substrat) med plader
Produkttype ELISA
Prøvetype Supernatant
Specificitet Ingen signifikant krydsreaktion med humant IFN-ß, IFN-g eller IFN-w; mus eller rotte IFN-a, IFN-ß eller IFN-g; bovin IFN-t
Tilstrækkelig til 5 x 96 mikropladebrønde
Målarter ADN
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 3439, 3440
Gen symbol IFL,IFN,IFN-ALPHA,IFN-alphaD3,IFNA@,IFNA1,IFN-alphaA,IFNAB,INFA2,IFNA2
Interassay CV <8%
Intraassay CV <8
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds mikroplade, Detektionsantistofkoncentrat, Anti-IgG-HRP koncentrat, Koncentreret fortyndingsmiddel, Standard, Vaskebufferkoncentrat, Substratopløsning, Prøve fortynder, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Måling Absorbans ved 450 nm
Præcision Intra-assay CV ≤ 8%; inter-assay CV ≤ 8 %
Mængde 5 x 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Mål IFN alfa
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 3 timer 15 min