Få mere at vide
R&D Systems™ Human IFN-alpha 1B/IFNA1B (CAA23799.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18730687
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18730687 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18730687 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3581
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2435.00 DKK
    2299.50 DKK / 10µg
    Spare 135.50 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Tekniske data
Gene IFN-alpha 1
Adgangsnummer CAA23799.1
Gen-id (Entrez) 3439
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Human
Produktlinje R&D Systems
Mængde 10 μg