Få mere at vide
Invitrogen™ Human IDH2 Synthetic Peptide
Artikelnummer. 15285089
Mængde:
50 μg
Pakningsstørrelse:
50µg
Artikelnummer. 15285089
Brand: Invitrogen™ PEP1091
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Synthetic Peptide
IDH2 Synthetic Peptide, PEP-1091, from Invitrogen.
Isocitrate dehydrogenases catalyze the oxidative decarboxylation of isocitrate to 2-oxoglutarate. These enzymes belong to two distinct subclasses, one of which utilizes NADas the electron acceptor and the other NADP. Five isocitrate dehydrogenases have been reported: three NAD-dependent isocitrate dehydrogenases, which localize to the mitochondrial matrix, and two NADP-dependent isocitrate dehydrogenases, one of which is mitochondrial and the other predominantly cytosolic. Each NADP-dependent isozyme is a homodimer. The protein encoded by this gene is the NADP-dependent isocitrate dehydrogenase found in the mitochondria. It plays a role in intermediary metabolism and energy production. This protein may tightly associate or interact with the pyruvate dehydrogenase complex.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gen-id (Entrez) 3418
Arter Human
Oprensningsmetode purified
Adgangsnummer P48735
Fælles navn Human IDH2
Koncentration 200 μg/mL
Indhold og opbevaring -20°C
Oversigt Synthetic Peptide
Format Liquid
Formulering PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Til brug med (applikation) Blocking Assay, Control
Gen symbol IDH2
Lyofiliseret, frysetørret No
Konserveringsmiddel 0.02% sodium azide
Produkttype Peptide
Mængde 50 μg
Regulatorisk status RUO - research use only
Opbevaringsbuffer PBS
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis