Beskrivelse
KE00255 er en fastfase sandwich enzymforbundet immuno-sorbent assay (sandwich ELISA ). Det menneskelige HO-1/HMOX1 ELISA kit skal bruges til at påvise og kvantificere proteinniveauer af endogent humant HO-1/HMOX1. Analysen genkender human HO-1/HMOX1. Et antistof specifikt for human HO-1/HMOX1 er blevet præcoatet på mikrobrøndene. Det humane HO-1/HMOX1-protein i prøver fanges af det coatede antistof efter inkubation. Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof for human HO-1/HMOX1 for at påvise det indfangede humane HO-1/HMOX1-protein. Til signaludvikling tilsættes peberrodsperoxidase (HRP)-konjugeret antistof, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens. Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudviklingen, og farveintensiteten, som er proportional med mængden af bundet protein, kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden sat til 630 nm.
Tekniske data
Tekniske data
| Assay følsomhed | 0.08 pg/mL |
| Assay | Sandwich |
| Prøvetype | Cellelysater, Plasma, Serum |
| Tilstrækkelig til | 96 prøver |
| Til brug med (applikation) | Sandwich ELISA |
| Mængde | 1 x 96 brønds plade |
| Mål | ADN |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Human HO-1/HMOX1 ELISA Kit, 96 RXN
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P330-Skyl munden.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine