Få mere at vide
Human HMGN3 knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32143374 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32143374 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2589041Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Human HMGN3 knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: HMGN3 knockout HEK-293T