Få mere at vide
Invitrogen™ Human HMGB-1 ELISA Kit
Artikelnummer. 17906839
Skift visning
Mængde:
96 prøver
Artikelnummer. Mængde
17906839 96 prøver
1 options
Artikelnummer. 17906839 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EEL047
ELISA
HMGB1 (High-mobility group box-1) protein blev oprindeligt beskrevet som et nuklear ikke-histon DNA-bindende kromosomalt protein. Nylige undersøgelser indikerer dog, at beskadigede, nekrotiske celler frigiver HMGB1 til det ekstracellulære miljø, hvor det fungerer som et proinflammatorisk cytokin. Muse HMGB1 udtrykkes som et enkeltkædet polypeptid på 215 aminosyrer, der indeholder tre domæner: to tandem-koblede positivt ladede DNA-bindende domæner (HMG box A, aa 9-79; og box B, aa 89-162) og en negativt ladet 30 aa C-terminal sur haleregion. Rest 28 - 44 og 180 - 185 indeholder et nuklear lokaliseringssignal (NLS). Cytokinaktiviteten af HMGB1 er indeholdt i B-boksen, mens A-boksen er forbundet med helix-loop-helix-domænet af transkriptionsfaktorer. HMGB1 fungerer både som en inflammatorisk mediator, der fremmer monocytmigrering og cytokinsekretion, såvel som en mediator af T-celle-dendritisk celleinteraktion. HMGB1 udskilles og virker til at transducere cellulære signaler gennem sin højaffinitetsreceptor, RAGE og muligvis TLR2 og TLR4. HMGB1 er meget konserveret og allestedsnærværende i kernerne og cytoplasmaet af næsten alle celletyper, er en nødvendig og tilstrækkelig mediator af inflammation under sterile og infektionsassocierede responser. HMGB1 fungerer også som DNA-kernebindende protein, der for nylig har vist sig at være en tidlig udløser af steril inflammation i dyremodeller af traume-blødning via aktiveringen af den Toll-lignende receptor 4 (TLR4) og receptoren for de avancerede glycation slutprodukter (RAGE). Desuden er HMGB1 rapporteret, at niveauet af HMGB1 er forhøjet under steril vævsskade, infektion, letal endotoksæmi eller sepsis, kollagen-induceret arthritis og iskæmi-reperfusion induceret vævsskade.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P09429
Analyseområde 31,25 til 2000 pg/ml
Assay følsomhed 18.75 pg/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 3146
Gen symbol Hmgb1
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Biotinyleret detektionsantistof, HRP konjugat, Standard& Prøve fortynder, Biotinyleret detektionsantistoffortynder, HRP konjugatfortynder, Vaskebuffer, TMB substrat, Stop Løsning, Pladeforsegler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 100μ L, Serum 100μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav Se produktdokumentationen for komponentspecifik opbevaringstemperatur.
Mål HMGB1
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 3 timer 30 min