Få mere at vide
R&D Systems™ Human Histone Deacetylase 5 (NP_005465.2) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18462180
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18462180 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18462180 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3463
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5485.00 DKK
    5183.85 DKK / 10µg
    Spare 301.15 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gene HDAC5
Adgangsnummer NP_005465.2
Gen-id (Entrez) 10014
Gene Alias Antigen NY-CO-9, EC 3.5.1.98, FLJ90614, HD5, histone deacetylase 5, KIAA0600, NY-CO-9
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Human
Mængde 10 μg