Få mere at vide
R&D Systems™ Human HGF Activator (NP_001519) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18777748
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18777748 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18777748 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC2916
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5950.00 DKK
    5623.80 DKK / 10µg
    Spare 326.20 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001519
Gen-id (Entrez) 3083
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Human
Produktlinje R&D Systems
Mængde 10 μg