Få mere at vide
Proteintech™ Menneske HER2 ELISA Kit
Artikelnummer. 16891466 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Målarter:
ADN
Artikelnummer. Målarter
16891466 ADN
1 options
Artikelnummer. 16891466 Leverandør Proteintech™ Leverandørnr. KE0005396T
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Fast fase sandwich ELISA bruges til at påvise og kvantificere proteinniveauer af endogent HER2
  • Genkender human HER2
  • HER2 (ErbB2, Neu) er et medlem af epidermal vækstfaktor-receptorfamilie
    • Overekspression af HER2 rapporteret i kræftformer (bryst, ovarielunge, gastrisk, oral)
    • Terapeutisk mål for behandling af brystkræft og andre karcinomer
    • HER2 er et 185 kDa transmembrant glycoprotein, hvis ekstracellulære domæne kan spaltes fra celleoverfladen af matrix metalloproteaser og frigives til blodet
    • Forhøjede serumniveauer rapporteret hos 23 til 80 % af patienterne med metastatisk brystkræft
    • Forøgelse af serumniveauer korreleret med indikatorer for dårlig prognose og dårlig respons på kemoterapi
Behandle:
  • Antistof specifikt for HER2 præ-coated på mikrobrønde
  • HER2-protein i prøver fanget af det coatede antistof efter inkubation
  • Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof specifikt for HER2 for at påvise fanget HER2-protein
  • Til signaludvikling tilsættes peberrodsperoxidase (HRP)-konjugeret antistof efterfulgt af tetramethylbenzidin (TMB) reagens
  • Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudvikling og farveintensitet
    • Proportional med mængden af bundet protein, målbar ved 450 nm med korrektionsbølgelængde indstillet til 630 nm
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001005862
Analyseområde 0,156 til 10 ng/ml
Assay følsomhed 0.02 ng/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter ADN
Gen-id (Entrez) 2064
Værtsarter ADN
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 3.5 hr.
UniProt ID P04626
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Human HER2 ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Conseils de prudence
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.