Få mere at vide
R&D Systems™ Human Hepcidin Quantikine ELISA Kit
Beskrivelse
The Human Hepcidin Quantikine ELISA Kit quantifies human Hepcidin Antimicrobial Peptide in cell culture supernates (25 ul), serum (10 ul), edta plasma (10 ul), heparin plasma (10 ul), urine (10 ul).
Tekniske data
Tekniske data
| Assay følsomhed | 3.81pg/mL |
| Produktlinje | R&D Systems |
| Prøvetype | Serum, Urine |
| Mængde | 1 sæt |