Få mere at vide
Gibco™ Human hæmatopoietisk stamcelleudvidelsescytokinpakke (IL-3), PeproTech®
Beskrivelse
Den humane hæmatopoietiske stamcelleudvidelsescytokinpakke indeholder de nøglekomponenter, der kræves til ex vivo humane hæmatopoietiske stamceller.
Flt3-ligand er en vækstfaktor, der regulerer proliferation af tidlige hæmatopoietiske celler. I sig selv stimulerer det ikke proliferation af tidlige hæmatopoietiske celler, men synergerer med andre CSF'er og interleukiner for at inducere vækst og differentiering.
SCF er en hæmatopoietisk vækstfaktor, der udøver sin aktivitet ved at signalere gennem c-Kit-receptoren. SCF og c-Kit er essentielle for overlevelsen, proliferationen og differentieringen af hæmatopoietiske celler, der er forpligtet til melanocyt- og kimcellelinjerne. Human SCF manifesterer lav aktivitet på murine celler, mens murine og rotte SCF er fuldt aktive på humane celler.
TPO er en afstamningsspecifik vækstfaktor produceret i lever, nyre og skeletmuskulatur. Det stimulerer proliferation og modning af megakaryocytter og fremmer øgede cirkulerende niveauer af blodplader in vivo.
IL-6 er en hæmatopoietisk vækstfaktor, der fremmer overlevelsen, differentieringen og proliferationen af engagerede progenitorceller af megakaryocyt-, granulocyt-makrofagen, erythroid-, eosinofil-, basofil- og mastcellelinjerne.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Funktionel analyse |
| Produkttype | Stamcelleudvidelsescytokinpakke |
| Mængde | 1 sæt |
| Indhold og opbevaring | 100 μg Human Flt3 Ligand (Kat. Nr. 300-19-100 UG), 100 μg Human SCF (Kat. Nr. 300-07-100 UG), 100 μg Human TPO (Kat. Nr. 300-18-100 UG), 10 μg Human IL-3 (Kat. Nr. 200-03-10 UG) |
| Arter | ADN |