Få mere at vide
Human HELLS (SMARCA6) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32143632 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32143632 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2588931Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Human HELLS (SMARCA6) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: HELLS (SMARCA6) knockout HeLa