Få mere at vide
Novus Biologicals™ Human Heart Atrium Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal)
Artikelnummer. 18273594 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mg
Pakningsstørrelse:
0.1mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18273594 0.1 mg 0.1mg
1 options
Artikelnummer. 18273594 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NB82060594
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7515.00 DKK
    7104.30 DKK / 0.1mg
    Spare 410.70 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
The Human Heart Atrium Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Western Blot
Væv Heart
Mængde 0.1 mg
Opbevaringsbuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Heart: Atrium (left)
Cellulær fraktion Membrane
Vævstilstand Normal
Krydsreaktivitet Human
Værtsarter Human
Koncentration 2 mg/mL
Produkttype Human Heart Atrium Membrane Tissue Lysate (Adult Normal)
Indhold og opbevaring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadie Adult
Proteintilstand Native
Vis mere Vis mindre
For Research Use Only