Få mere at vide
Invitrogen™ Human Zonulin ELISA Kit
Artikelnummer. 18007414
Skift visning
Mængde:
96 prøver
Artikelnummer. Mængde
18007414 96 prøver
1 options
Artikelnummer. 18007414 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EEL072
ELISA
Haptoglobin er et a2-globulin plasmaprotein syntetiseret i leveren. Det er et protein i akut fase, som også virker som et fjernelse af hæmoglobin fra hæmolyserede røde blodlegemer. Haptoglobinmonomeren består af to a- og to beta-kæder; a-kæderne er hp1Fa-, hp1Sa- eller hp2a-typer, mens beta-kæden er konstant. Tre hovedfænotyper genkendes: HP1-1, Hp2-1 og Hp-2-2, hvor hp1a-kæden er enten F- eller S-typen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P00738
Analyseområde 0,78 til 50 ng/ml
Assay følsomhed 0.47 ng/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 3240
Gen symbol HP
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Biotinyleret detektionsantistof, HRP konjugat, Standard& Prøve fortynder, Biotinyleret detektionsantistoffortynder, HRP konjugatfortynder, Vaskebuffer, TMB substrat, Stop Løsning, Pladeforsegler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 100μ L, Serum 100μ L
Opbevaringskrav Se produktdokumentationen for komponentspecifik opbevaringstemperatur.
Mål Haptoglobin
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 3 timer 30 min