Få mere at vide
Abcam Human GYS1 (glykogensyntase 1) knockout HeLa-cellelinje
Artikelnummer. 32142532 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
1.000.000 celler
2 x 1.000.000 celler
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
32142532 2 x 1.000.000 celler
32141904 1.000.000 celler
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 32142532 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2653882x1000000Cells_
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
GYS1 KO cellelinje kan bestilles. KO valideret af Western blot. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, Homozygot: 1 bp deletion i ekson 1. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampulle. For kun at bestille knockout ...
GYS1 KO-cellelinje kan bestilles. KO valideret af Western blot. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, Homozygot: 1 bp deletion i ekson 1. For at bestille både knockout- og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampulle. For kun at bestille knockout-celler: vælg 1000000 celler/hætteglas'.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Mængde 2 x 1.000.000 celler