Få mere at vide
Human GTF3C6 knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32155027 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32155027 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2632241Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Human GTF3C6 knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: GTF3C6 knockout HEK-293T