Learn More
R&D Systems™ Human GRP78/HSPA5 (NP_005338.1) VersaClone cDNA
Specifications
Specifications
| Gene | GRP78/HSPA5 |
| Accession Number | NP_005338.1 |
| Concentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulation | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Insert Type | 1978 bp |
| Gene ID (Entrez) | 3309 |
| Gene Alias | 78 kDa glucose-regulated protein, BiP, Endoplasmic reticulum lumenal Ca(2+)-binding protein grp78, FLJ26106, GRP-78, GRP78BIP, Heat shock 70 kDa protein 5, heat shock 70 kD protein 5 (glucose-regulated protein, 78 kD), heat shock 70 kDa protein 5 (glucose-regulated protein, 78 kDa), HSP70-5, HSPA5, Immunoglobulin heavy chain-binding protein, MIF2 |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Species | Human |
| Product Line | R&D Systems |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?