Få mere at vide
MedChemExpress Human growth hormone-releasing factor
Artikelnummer. 16412639
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16412639 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16412639 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP0089
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Human growth hormone-releasing factor (Growth Hormone Releasing Factor human) is a hypothalamic polypeptide and stimulates GH production and release by binding to the GHRH Receptor (GHRHR) on cells in the anterior pituitary.
Tekniske data
CAS 83930-13-6
Indhold og opbevaring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 5039.65 g/mol
Produkttype Peptides
Mængde 1 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed H2O : 25 mg/mL (4.96 mM∣Need ultrasonic and warming)
Synonym Growth Hormone Releasing Factor human