Beskrivelse
- Genkender humant granzym B
- Granzyme B (GZMB, CG1, CSPB, CTLA1, GRB) tilhører granzyme-underfamilien
- Enzym nødvendigt for målcellelyse i cellemedierede immunresponser
- Cytotoksisk lymfocytprotease GZMB kan fremme apoptose gennem direkte behandling og aktivering af medlemmer af caspasefamilien
- Fungerer som behandling af protease af cytokiner (interleukin, IL-18, IL-1a) og ekstracellulære matrixproteiner (fibronectin) og proteoglycaner
- Plasma granzyme B koncentrerer sig betydeligt højere hos patienter med AD og psoriasis
- Granzym B kan spille en rolle i induktion af vanskelig kløe og dermatitis ved AD
Behandle:
- Ethvert stof, der er specifikt for granzym B, præ-coated på mikrobrønde
- Granzyme B-protein i prøver fanget af det coatede antistof efter inkubation
- Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof af biotinyleret specifikt for granzym B for at påvise fanget granzym B-protein
- Til signaludvikling tilsættes Streptavidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens
- Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudvikling og farveintensitet
- Proportional med mængden af bundet protein, målbar ved 450 nm med korrektionsbølgelængde indstillet til 630 nm
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | BC030195 |
| Analyseområde | 15,6 til 1000 pg/ml |
| Assay følsomhed | 2.6 pg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 13485 |
| Detektionsmetode | Sandwich ELISA , Dobbelt antistof |
| Immunoassay-kitformat | Belagt ELISA Kit |
| Prøvetype | Plasma, Serum |
| Substrater | DAB |
| Målarter | ADN |
| Gen-id (Entrez) | 3002 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 96TEST Human Granzyme B ELISA Kit
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P330-Skyl munden.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine