Learn More
R&D Systems™ Human GPR142 (NP_861455) VersaClone cDNA
Product Code. 18441830
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 μg
Unit Size:
10µg
Product Code. Quantity Unit Size
18441830 10 μg 10µg
1 options
Código de producto. 18441830 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC0832
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2728.29 DKK
    2460.15 DKK / 10µg
    Spare 268.14 DKK
    9% Slukket
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
G Protein-coupled Receptor 142
The Human GPR142 (NP_861455) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for GPR142, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The GPR142 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Gene hGPR142
Accession Number NP_861455
Concentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulation cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Insert Type 1402bp
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Species Human
Product Line R&D Systems
Quantity 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.