missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Invitrogen™ Human GPN3 (aa 14-92) Control Fragment Recombinant Protein

Artikelnummer. 30181654
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30181654 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30181654 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. RP97687

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (96%), Rat (96%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-61591 (PA5-61591. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Adgangsnummer Q9UHW5
Koncentration ≥5.0 mg/mL
Til brug med (applikation) Blocking Assay, Control
Formulering 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gen-id (Entrez) 51184
Navn Human GPN3 (aa 14-92) Control Fragment
Mængde 100 μL
Regulatorisk status RUO
Gene Alias AD-009; ATP binding domain 1 family, member C; ATPBD1C; ATP-binding domain 1 family member C; GPN3; GPN-loop GTPase 3; protein x 0004; UNQ1876/PRO4319
Fælles navn GPN3
Gen symbol GPN3
Konjugeret Unconjugated
Arter Human
Rekombinant Recombinant
Protein tag His-ABP-tag
Sekvens SGKSTYCATMVQHCEALNRSVQVVNLDPAAEHFNYSVMADIRELIEVDDVMEDDSLRFGPNGGLVFCMEYFANNFDWLE
Indhold og opbevaring -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Udtrykssystem E. coli
Form Liquid
Renhed eller kvalitetsklasse >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.