Beskrivelse
GPD2 KO-cellelinje kan bestilles. KO valideret af Next Generation Sequencing. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået med CRISPR/Cas9; X = 32 bp deletion, 31 bp deletion, 4 bp deletion; Frameshift: 100%. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/vial'. For kun at bestille knockout-celler: vælg 1000000 celler/vial'.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 2 x 1.000.000 celler |
| Regulatorisk status | RUO |