Få mere at vide
Proteintech™ Menneskelig gp130 ELISA Kit
Artikelnummer. 16831586 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Målarter:
ADN
Artikelnummer. Målarter
16831586 ADN
1 options
Artikelnummer. 16831586 Leverandør Proteintech™ Leverandørnr. KE0017696T
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Fast fase sandwich ELISA bruges til at detektere og kvantificere proteinniveauer af endogent gp130
  • Genkender human gp130
  • gp130 (Glycoprotein 130, IL6ST, CD130, IL6-β ) er allestedsnærværende udtrykt, signaltransducerende receptor, der tjener som signaltransduktion unti for IL-6-familien af cytokiner (IL-6, IL-11, IL-27, LIF, OSM , CNTF, CT-1, CLC)
    • Cytokiner signalerer gennem gp130/Jak/STAT-vejen
    • Binding af IL-6 til IL6R inducerer gp130 homodimerisering og dannelse af højaffinitetsreceptorkompleks, som aktiverer Jaks
    • Forårsager phosyphorylering af gp130 tyrosinrester, som aktiverer STAT3
    • gp130 er et type I transmembranprotein
      • Opløselig form (sgp130) binder til sIL-6R/IL-6 komplekser og forhindrer interaktioner med membranforankret gp130 på målceller
Behandle:
  • Antistof specifikt for gp130 præ-coated på mikrobrønde
  • gp130-protein i prøver fanget af det coatede antistof efter inkubation
  • Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof af biotinyleret specifikt for humant gp130 for at detektere indfanget humant gp130-protein
  • Til signaludvikling tilsættes Streptavidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens
  • Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudvikling og farveintensitet
    • Proportional med mængden af bundet protein, målbar ved 450 nm med korrektionsbølgelængde indstillet til 630 nm
Tekniske data
Adgangsnummer NM_002184
Analyseområde 78,1 til 5000 pg/ml
Assay følsomhed 1.8 pg/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter ADN
Gen-id (Entrez) 3572
Værtsarter ADN
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 4.5 hr.
UniProt ID P40189
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Human/Mouse SMN ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine