Få mere at vide
Human GNG5 knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32143647 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32143647 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2588851Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Human GNG5 knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: GNG5 knockout HEK-293T