Få mere at vide
Abcam Human GNAI1 knockout HEK-293T cellelinje
Artikelnummer. 32153395 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
2 x 1.000.000 celler
Artikelnummer. Mængde
32153395 2 x 1.000.000 celler
1 options
Artikelnummer. 32153395 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2666112x1000000Cells_
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
GNAI1 KO cellelinje kan bestilles. KO valideret. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, Homozygot: 13 bp indsættelse i ekson 3. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampulle. For kun at bestille knockout-celler: vælg...
GNAI1 KO cellelinje kan bestilles. KO valideret. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, homozygot: 13 bp indsættelse i ekson 3. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/vial. For kun at bestille knockout-celler: vælg 1000000 celler/ampulle.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Mængde 2 x 1.000.000 celler