Få mere at vide
Proteintech™ Menneskelig GMFB ELISA Kit
Artikelnummer. 16811436 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Målarter:
ADN
Artikelnummer. Målarter
16811436 ADN
1 options
Artikelnummer. 16811436 Leverandør Proteintech™ Leverandørnr. KE0000196T
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Læg i indkøbskurv
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Fast fase sandwich ELISA bruges til at påvise og kvantificere proteinniveauer af endogene GMFB
  • Genkender menneskelig GMFB
  • GMFB (Glia maturation factor beta) er et 17 kd protein, som oprindeligt blev identificeret som en nervevækstfaktor involveret i nervesystemets udvikling
    • Specifik for hjernen, udtrykt i gliaceller (hovedsageligt astrocytter) og enkelte neuroner
    • Forårsager differentiering af hjerneceller, stimulering af neural regenerering og hæmning af proliferation af tumorceller
    • Kan betragtes som en prognostisk prædiktor for patienter med serøst ovariekarcinom
Behandle:
  • Antistof specifikt for GMFB præ-coated på mikrobrønde
  • GMFB-protein i prøver fanget af det coatede antistof efter inkubation
  • Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof specifikt for GMFB for at påvise det opfangede GMFB-protein
  • Til signaludvikling tilsættes peberrodsperoxidase (HRP)-konjugeret antistof efterfulgt af tetramethylbenzidin (TMB) reagens
  • Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudvikling og farveintensitet
    • Proportional med mængden af bundet protein, målbar ved 450 nm med korrektionsbølgelængde indstillet til 630 nm
Spezifikation
Adgangsnummer NP_004115
Analyseområde 125 til 8000 pg/ml
Assay følsomhed 23.8 pg/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter ADN
Gen-id (Entrez) 2764
Værtsarter ADN
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 3.5 hr.
UniProt ID P60983
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Human APOL1 ELISA Kit
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sicherheitshinweis
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.